Imprimer
1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Borono-1,7-dimethyl-1H-indazole
OR40164-250MG OR40164-100MG
APOSOR40164-250MGEA 429 EUR
APOSOR40164-250MG APOSOR40164-100MG
1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid 95%
1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formule: C₉H₁₁BN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11226596
Numéro CAS: 1310383-75-5