Imprimer
5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (5-Methyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid
OR40156-1G OR40156-250MG
APOSOR40156-1GEA 78.3 EUR
APOSOR40156-1G APOSOR40156-250MG
5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formule: C₈H₉BN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12028648
Numéro CAS: 1310383-42-6