5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₉BrN₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD12028636 Numéro CAS: 1159511-90-6 |