5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₉BrN₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD12028634 Numéro CAS: 878064-16-5 |