Imprimer
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40132-1G OR40132-250MG
APOSOR40132-1GEA 116 EUR
APOSOR40132-1G APOSOR40132-250MG
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
Formule: C₉H₉BrN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12028628
Numéro CAS: 1159511-83-7