Imprimer
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR401063-1G OR401063-250MG OR401063-5G
APOSOR401063-1GEA 34.8 EUR
APOSOR401063-1G APOSOR401063-250MG APOSOR401063-5G
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide 95%
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrINO₂
Poids moléculaire: 341.929 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398007
Numéro CAS: 1261644-60-3
UN: 3261
ADR: 8 III