Imprimer
3-Iodo-5-nitrobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR401061-1G OR401061-250MG OR401061-5G
APOSOR401061-1GEA 87 EUR
APOSOR401061-1G APOSOR401061-250MG APOSOR401061-5G
3-Iodo-5-nitrobenzaldehyde 95%
3-Iodo-5-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄INO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18397941
Numéro CAS: 1261752-40-2