Imprimer
4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Methyl 4-hydroxyisophthalate, Methyl 5-carboxy-2-hydroxybenzoate
OR40106-1G OR40106-250MG
APOSOR40106-1GEA 567 EUR
APOSOR40106-1G APOSOR40106-250MG
4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 95%
4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formule: C₉H₈O₅
Poids moléculaire: 196.157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11869747
Numéro CAS: 41684-11-1