Imprimer
3-Iodo-5-nitrobenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR401059-1G OR401059-250MG OR401059-5G
APOSOR401059-1GEA 522 EUR
APOSOR401059-1G APOSOR401059-250MG APOSOR401059-5G
3-Iodo-5-nitrobenzonitrile 95%
3-Iodo-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃IN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464943
Numéro CAS: 49674-30-8