Imprimer
2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR401054-1G OR401054-250MG OR401054-5G
APOSOR401054-1GEA 58 EUR
APOSOR401054-1G APOSOR401054-250MG APOSOR401054-5G
2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide 95%
2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrINO₂
Poids moléculaire: 341.929 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398002
Numéro CAS: 1261777-67-6
UN: 3261
ADR: 8 III