Imprimer
2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR401052-1G OR401052-250MG OR401052-5G
APOSOR401052-1GEA 387 EUR
APOSOR401052-1G APOSOR401052-250MG APOSOR401052-5G
2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde 95%
2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄INO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18397935
Numéro CAS: 1261481-66-6