Imprimer
2-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR401051-1G OR401051-250MG OR401051-5G
APOSOR401051-1GEA 58 EUR
APOSOR401051-1G APOSOR401051-250MG APOSOR401051-5G
2-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
2-Iodo-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃IN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18397968
Numéro CAS: 1261481-69-9