Imprimer
4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR401047-1G OR401047-250MG OR401047-5G
APOSOR401047-1GEA 288 EUR
APOSOR401047-1G APOSOR401047-250MG APOSOR401047-5G
4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇IO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20924440
Numéro CAS: 139102-37-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III