3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₅BrClNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11505896 Numéro CAS: 865624-17-5 UN: 3261 ADR: 8,III |