Imprimer
Methyl 2-iodo-4-nitrobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR401029-1G OR401029-5G OR401029-10G
APOSOR401029-1GEA 34.8 EUR
APOSOR401029-1G APOSOR401029-5G APOSOR401029-10G
Methyl 2-iodo-4-nitrobenzoate 95%
Methyl 2-iodo-4-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆INO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277928
Numéro CAS: 6326-42-7