Methyl 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzoate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl 3-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Formule:
C₉H₈Br₂O₂ Poids moléculaire: 307.967 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11044991 Numéro CAS: 877624-40-3 UN: 3261 ADR: 8 III |