Imprimer
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400985-100MG OR400985-1G OR400985-250MG
APOSOR400985-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR400985-100MG APOSOR400985-1G APOSOR400985-250MG
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClIN
Poids moléculaire: 263.463 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393347
Numéro CAS: 1261686-46-7