Imprimer
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400981-1G OR400981-250MG OR400981-5G
APOSOR400981-1GEA 58 EUR
APOSOR400981-1G APOSOR400981-250MG APOSOR400981-5G
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide 95%
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrClI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393368
Numéro CAS: 166386-59-0
UN: 3261
ADR: 8,III