Imprimer
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400978-1G OR400978-250MG
APOSOR400978-1GEA 140 EUR
APOSOR400978-1G APOSOR400978-250MG
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol 95%
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆ClIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393355
Numéro CAS: 166386-60-3