Imprimer
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400973-250MG OR400973-1G
APOSOR400973-250MGEA 25.8 EUR
APOSOR400973-250MG APOSOR400973-1G
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836681
Numéro CAS: 276866-90-1