Imprimer
3-Chloro-4-iodobenzoic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400960-1G OR400960-5G OR400960-25G
APOSOR400960-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400960-1G APOSOR400960-5G APOSOR400960-25G
3-Chloro-4-iodobenzoic acid 96%
3-Chloro-4-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06637386
Numéro CAS: 58123-72-1