Imprimer
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400952-1G OR400952-5G OR400952-250MG
APOSOR400952-1GEA 184 EUR
APOSOR400952-1G APOSOR400952-5G APOSOR400952-250MG
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Formule: C₈H₆BrIO₂
Point de fusion: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16877107
Numéro CAS: 1093418-75-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III