Imprimer
Methyl 2-bromo-5-iodobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400951-1G OR400951-5G
APOSOR400951-1GEA 31.6 EUR
APOSOR400951-1G APOSOR400951-5G
Methyl 2-bromo-5-iodobenzoate
Methyl 2-bromo-5-iodobenzoate
Formule: C₈H₆BrIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01851253
Numéro CAS: 717880-58-5