Imprimer
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400949-1G OR400949-5G OR400949-25G
APOSOR400949-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400949-1G APOSOR400949-5G APOSOR400949-25G
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate
Formule: C₈H₆BrIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870175
Numéro CAS: 1261588-35-5