Imprimer
4-Bromo-3-chlorophenylacetylene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400945-1G OR400945-250MG
APOSOR400945-1GEA 609 EUR
APOSOR400945-1G APOSOR400945-250MG
4-Bromo-3-chlorophenylacetylene 95%
4-Bromo-3-chlorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30086050
Numéro CAS: 313511-09-0