Imprimer
Methyl 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 3-bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
OR400939-1G OR400939-250MG
APOSOR400939-1GEA 207 EUR
APOSOR400939-1G APOSOR400939-250MG
Methyl 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
Formule: C₉H₉BrO₃
Poids moléculaire: 245.07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040228
Numéro CAS: 307353-32-8