Imprimer
2'-Bromo-6'-chloroacetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400923-1G OR400923-5G OR400923-25G
APOSOR400923-1GEA 72.5 EUR
APOSOR400923-1G APOSOR400923-5G APOSOR400923-25G
2'-Bromo-6'-chloroacetophenone 95%
2'-Bromo-6'-chloroacetophenone
Formule: C₈H₆BrClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18390298
Numéro CAS: 1261438-38-3