Imprimer
2-Bromo-6-chlorostyrene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400920-1G OR400920-250MG
APOSOR400920-1GEA 567 EUR
APOSOR400920-1G APOSOR400920-250MG
2-Bromo-6-chlorostyrene 95%
2-Bromo-6-chlorostyrene
Formule: C₈H₆BrCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31561244
Numéro CAS: 2228365-09-9