Imprimer
4-Bromo-3-chlorostyrene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400918-1G OR400918-250MG
APOSOR400918-1GEA 609 EUR
APOSOR400918-1G APOSOR400918-250MG
4-Bromo-3-chlorostyrene 95%
4-Bromo-3-chlorostyrene
Formule: C₈H₆BrCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30237713
Numéro CAS: 1692077-74-9