Imprimer
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400888-250MG OR400888-1G
APOSOR400888-250MGEA 174 EUR
APOSOR400888-250MG APOSOR400888-1G
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrINO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30730276
Numéro CAS: 2090513-56-5