Imprimer
2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Methoxy-3-methylphenyl)methanol
OR400884-1G OR400884-250MG OR400884-5G
APOSOR400884-1GEA 30.6 EUR
APOSOR400884-1G APOSOR400884-250MG APOSOR400884-5G
2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₂O₂
Poids moléculaire: 152.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12031989
Numéro CAS: 74090-48-5