Imprimer
Methyl 2-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400880-1G OR400880-5G OR400880-10G
APOSOR400880-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400880-1G APOSOR400880-5G APOSOR400880-10G
Methyl 2-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Methyl 2-methoxy-3-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025375
Numéro CAS: 52239-62-0