Imprimer
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400877-250MG OR400877-1G
APOSOR400877-250MGEA 267 EUR
APOSOR400877-250MG APOSOR400877-1G
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Formule: C₉H₁₁BrO
Poids moléculaire: 215.087 g/mol
Point d'ébullition: 131…140 °C (21 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398319
Numéro CAS: 122950-66-7