Imprimer
4-Bromo-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400875-1G OR400875-250MG OR400875-5G
APOSOR400875-1GEA 48 EUR
APOSOR400875-1G APOSOR400875-250MG APOSOR400875-5G
4-Bromo-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
4-Bromo-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆BrClO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14702923
Numéro CAS: 1215295-91-2
UN: 1759
ADR: 8,III