Imprimer
5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400855-1G OR400855-250MG
APOSOR400855-1GEA 400 EUR
APOSOR400855-1G APOSOR400855-250MG
5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Formule: C₈H₃BrCl₂N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09954889
Numéro CAS: 134517-54-7