Imprimer
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400797-250MG OR400797-1G OR400797-5G
APOSOR400797-250MGEA 23.2 EUR
APOSOR400797-250MG APOSOR400797-1G APOSOR400797-5G
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃BrClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29037276
Numéro CAS: 1934463-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III