Imprimer
2-Bromo-6-methoxypyrazine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40079-1G OR40079-250MG OR40079-5G
APOSOR40079-1GEA 163 EUR
APOSOR40079-1G APOSOR40079-250MG APOSOR40079-5G
2-Bromo-6-methoxypyrazine 97%
2-Bromo-6-methoxypyrazine
Formule: C₅H₅BrN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10688549
Numéro CAS: 91678-76-1