Imprimer
2-Bromo-4-iodobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400783-1G OR400783-250MG OR400783-5G
APOSOR400783-1GEA 24.8 EUR
APOSOR400783-1G APOSOR400783-250MG APOSOR400783-5G
2-Bromo-4-iodobenzonitrile
2-Bromo-4-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391643
Numéro CAS: 1261776-03-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III