3-Bromo-2-iodonitrobenzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Bromo-2-iodo-3-nitrobenzene
Formule:
C₆H₃BrINO₂ Poids moléculaire: 327.902 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16660176 Numéro CAS: 32337-96-5 |