Methyl 3-bromo-5-formylbenzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₇BrO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22381229 Numéro CAS: 377734-27-5 |