Imprimer
Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400768-1G OR400768-250MG
APOSOR400768-1GEA 101 EUR
APOSOR400768-1G APOSOR400768-250MG
Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Formule: C₉H₇BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16036866
Numéro CAS: 858124-35-3