Imprimer
4-Bromo-3-formylbenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400762-1G OR400762-250MG
APOSOR400762-1GEA 435 EUR
APOSOR400762-1G APOSOR400762-250MG
4-Bromo-3-formylbenzoic acid
4-Bromo-3-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅BrO₃
Poids moléculaire: 229.027 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20485838
Numéro CAS: 776315-23-2