Imprimer
3-Bromo-4-formylbenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400758-1G OR400758-5G
APOSOR400758-1GEA 81.2 EUR
APOSOR400758-1G APOSOR400758-5G
3-Bromo-4-formylbenzoic acid 97%
3-Bromo-4-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135693
Numéro CAS: 91760-66-6