Imprimer
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400757-1G OR400757-250MG
APOSOR400757-1GEA 812 EUR
APOSOR400757-1G APOSOR400757-250MG
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₃BrINO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391757
Numéro CAS: 860603-83-4