Imprimer
Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400756-1G OR400756-250MG OR400756-5G
APOSOR400756-1GEA 580 EUR
APOSOR400756-1G APOSOR400756-250MG APOSOR400756-5G
Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Formule: C₉H₇BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110489
Numéro CAS: 750585-94-5