2-Bromo-3-iodonitrobenzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₃BrINO₂ Poids moléculaire: 327.902 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18391756 Numéro CAS: 32337-95-4 |