Imprimer
Methyl 5-bromo-2-formylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400747-1G OR400747-250MG OR400747-5G
APOSOR400747-1GEA 145 EUR
APOSOR400747-1G APOSOR400747-250MG APOSOR400747-5G
Methyl 5-bromo-2-formylbenzoate
Methyl 5-bromo-2-formylbenzoate
Formule: C₉H₇BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16036575
Numéro CAS: 1016163-89-5