Imprimer
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400746-1G OR400746-250MG OR400746-5G
APOSOR400746-1GEA 574 EUR
APOSOR400746-1G APOSOR400746-250MG APOSOR400746-5G
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde 95%
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrIO
Poids moléculaire: 310.915 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391618
Numéro CAS: 1261860-40-5