Imprimer
5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400723-1G OR400723-250MG
APOSOR400723-1GEA 905 EUR
APOSOR400723-1G APOSOR400723-250MG
5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrINO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28898256
Numéro CAS: 1845713-72-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III