Imprimer
5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400708-250MG OR400708-1G OR400708-5G
APOSOR400708-250MGEA 212 EUR
APOSOR400708-250MG APOSOR400708-1G APOSOR400708-5G
5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide 97%
5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂ClO
Poids moléculaire: 312.386 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18392520
Numéro CAS: 1261775-99-8
UN: 1759
ADR: 8 III